主要文件
SX0400
Supelco
无水碳酸钠
anhydrous, granular, Meets ACS Specifications GR ACS
别名:
碳酸二钠盐, 纯碱, 苏打灰:
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2CO3
CAS号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
207-838-8
化驗:
≥99.9% dry basis (acidimetric)
形狀:
powder
溶解度:
212.5 g/L
品質等級
化驗
≥99.9% dry basis (acidimetric)
形狀
powder
雜質
≤0.01% Insoluble matter
損耗
≤1% loss on drying, 300°C
pH值
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
溶解度
212.5 g/L
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
anhydrous, granular, Meets ACS Specifications GR ACS
生化/生理作用
缓冲液成分,可用于去除外周膜蛋白。
分析報告
Assay (acidimetric; calc. on dried substance)99.9% minCalcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.001% maxHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.0005% maxLoss on drying (300°C)1.0% maxMagnesium (Mg)0.0005% maxPhosphate (PO4)0.001% maxPotassium (K)0.005% maxSilicate (SiO2)0.005% maxTotal sulfur (as SO4)0.003% max
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1