主要文件
SX0206A
Supelco
硝酸银 溶液
0.10N
别名:
Silver nitrate solution, normality
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
AgNO3
CAS号:
分子量:
169.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51473502
agency
traceable to NIST
pH值
4-5 (20 °C in H2O)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI 密鑰
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Silver nitrate solution (0.10N)
SX0206A-2 500ml Glass Bottle
規格
Tolerance: ±0.0001N
分析報告
Color Limit: "10 max."
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3