主要文件
SQPAKBI0M1
Milli-Q
SQPAK Bio终端过滤器
For pyrogen, nuclease, protease and bacteria-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
一般說明
如需了解Milli-Q® SQ 2系列纯水/超纯水系统如何工作,以及系列概览,欢迎访问汇总页面
SQPAK Bio终端过滤器可确保取水点获得高品质超纯水(1级水)。
纯化原理是通过超滤膜去除超纯水中的细菌、颗粒和大分子(热原、核酸酶和蛋白酶等)。
用于Milli-Q® SQ 2系列配置的取水模块,例如Milli-Q® SQ 200/200P和Milli-Q® SQ 240C/240CV系统。
應用
SQPAK Bio终端过滤器适合细胞生物学和分子生物学相关的实验室应用。
特點和優勢
  • 旋转即可轻松更换
  • 建议3个月更换一次
其他說明
使用说明:
  • 生物截留:细菌和热原
  • 作用机制:超滤
  • 应用:细胞培养基、分子生物学
  • 预期用途:减少生物负荷
  • 使用说明:本品通过超滤中空纤维过滤水。
  • 储存条件:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany