Key Documents
SQPAKACARE
Milli-Q
SQPAK Care A清洁剂
Anti-scaling agent for use with Milli-Q® SQ 2Series RO production module.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
一般說明
如需了解Milli-Q® SQ 2系列纯水系统如何工作,以及系列概览,请访问专门页面
SQPAK Care A清洁剂具有滤芯阻垢作用,用于保护Milli-Q® SQ 2系列纯水系统的RO纯水制水站。
SQPAK Care A清洁剂的纯化原理是通过酸性试剂去除液压部分的矿物结垢,可增强系统性能,延长使用寿命。
旋转锁紧特点使滤芯更换轻而易举。
仅限用于Milli-Q® SQ 2系列配置的RO纯水制水站,包括Milli-Q® SR 240/240L/240XL和Milli-Q® SQ 240C/240CV系统。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany