材料
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
品質等級
描述
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LH hydrophilic PTFE membrane, ion chromatography certified
無菌
non-sterile
產品線
Millex™
特點
holdup volume< 100 μL (after air purge)
hydrophilic
製造商/商標名
Millex™
參數
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
技術
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
高度
19.8 mm
直徑
25 mm
過濾面積
3.9 cm2
容積
100 mL
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
滤器编码:LH
非无菌IC Millex™ 针头式过滤器概述:
•经离子色谱认证
• 亲水性PTFE膜有0.20 µm和0.45 µm孔径和两种直径,以满足您的应用需求。
•低浓度的IC浸提物,优化了灵敏IC分析中的背景水平
• 与水溶液和有机溶液相容,为实验室提供了广泛的化学相容性和灵活性
SKU和包装尺寸
SLLGC13NL:0.2 µm亲水性PTFE,13mm,100个/包
SLLGC25NS:0.2 µm亲水性PTFE,25mm,50个/包
SLLHC13NL:0.45 µm亲水性PTFE,13mm,100个/包
SLLHC25NS:0.45 µm亲水性PTFE,25mm,50个/包
应用:
离子色谱法
•经离子色谱认证
• 亲水性PTFE膜有0.20 µm和0.45 µm孔径和两种直径,以满足您的应用需求。
•低浓度的IC浸提物,优化了灵敏IC分析中的背景水平
• 与水溶液和有机溶液相容,为实验室提供了广泛的化学相容性和灵活性
SKU和包装尺寸
SLLGC13NL:0.2 µm亲水性PTFE,13mm,100个/包
SLLGC25NS:0.2 µm亲水性PTFE,25mm,50个/包
SLLHC13NL:0.45 µm亲水性PTFE,13mm,100个/包
SLLHC25NS:0.45 µm亲水性PTFE,25mm,50个/包
应用:
离子色谱法
包裝
非无菌
規格
仅供一般实验室使用
外觀
色码:天然色入口/天然色出口
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany