主要文件
SJHVM4710
Millipore
Millicup-HV,0.45 µm,PVDF,非无菌
Non sterile Universal bottletop vacuum filter with Hydrophilic PVDF Durapore membrane.
别名:
0.45 µm Millicup-HV, PVDF Millicup
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethylene housing
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millicup
參數
27 inHg vacuum limit (685 mmHg) at 25 °C (differential)
3 L sample volume
50 °C max. temp.
技術
vacuum filtration: suitable
高度
120 mm
直徑
8.4 cm
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
11.5 cm2
漏斗容量
300 mL
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm pore size
接頭
inlet funnel
outlet bottle top (Universal)
應用
filtration
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millicup过滤装置可快速有效地过滤HPLC和其他分析技术中使用的溶剂和缓冲液(高达3 L)。
特征&优点:
•无需制备或清洁,可节省时间
•可用低蛋白结合亲水性Durapore PVDF、疏水性Fluoropore PTFE和亲水性LCR PTFE膜
•超净设计和安全操作
应用:
流动相制备,缓冲液过滤
應用
直接患者护理:否
原則
真空
外觀
色码:自然
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany