Merck
所有图片(5)
主要文件
SHF1350225
Millipore
Hi-Flow Plus HF13502
backing thickness 2 mil, width 25 mm, pack of 1 slit roll
别名:
Hi-Flow Plus膜135, HF, Hi-Flow膜, 侧流膜, 免疫测定膜, 硝化纤维膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
NACRES:
NA.28
包裝
pack of 1 slit roll
品質等級
參數
135 sec/4 cm capillary flow rate
基材厚度
2 mil
捲筒長度
100 m (328 ft)
寬度
25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hi-Flow Plus膜的设计和优化是针对于需要良好一致性和性能的快速诊断侧向流动测试。侧流测试有助于我们快速方便地检测/定量测定生物样本(包括血液、唾液和尿液)中存在的抗体和抗原等分析物。Hi-Flow™ Plus 非常适合这种应用。我们提供多种毛细管流动时间和背衬选项(backing option),选择Hi-flow ™Plus膜可以提高检测性能,并带来灵活性,从而满足各种检测设计要求。Hi-Flow™ Plus 135(HF135)适用于需要在速度和灵敏度之间达到平衡的测试。这种Hi-Flow™ Plus 135样品包,包含一卷25mm x 100m狭缝卷(slit roll)的2 mil背衬硝化纤维膜纤维素酯膜,膜的标称毛细管流动时间为135秒/4 cm。
應用
Hi-Flow™ Plus 膜是一种关键的原材料,适用于各种侧向流动测试应用,包括传染病测试(新冠肺炎、艾滋病毒、流感、疟疾、性病等),以及妇女保健、生物标志物检测、滥用药物测试、药物开发、环境测试、农业应用、食品安全、产品质量测试和动物健康。Hi-Flow™ Plus膜适用于所有侧向流动测试技术,包括竞争性、夹层式和多重检测分析。研究人员对它们进行了优化,从而使其可用于定性和定量测试,并且与侧向流动检测器颗粒(包括胶体金纳米颗粒、染色/荧光微球等)很好地匹配。.Hi-Flow™ Plus 膜适用于侧向流动测试,可以检测各种样品(包括血液、唾液、尿液、鼻咽拭子、汗液等)基质中存在的分析物。
特點和優勢
特点:
  • 流速稳定 &表面化学特性,稳健的制造工艺
  • 针对侧向流动应用优化的专有表面化学特性
  • 高品质水平: MQ400
  • 值得信赖的合作伙伴和品牌,拥有数十年的膜制造经验
  • 高产能、高库存、多条生产线
  • 方便的样品包有多种规格可供选择
  • 可在线购买生产规模的数量,并立即发货。
我们提供完整的解决方案;除了Hi-Flow Plus膜外,我们还提供整个侧向流动工作流程的原材料以及检测开发服务(包括侧向流动检测开发服务的链接(sigmaaldrich.com)):
  • 一致的毛细管流动时间和膜厚度
  • 良好的表面形态使试剂能够在膜表面上产生一致均匀的流动分布
  • 灵敏、强烈、一致的测试和控制线形成
  • 优良的批内和批间一致性
  • 更高的检测灵敏度
  • 出色的再现性
  • 提高侧向流动试验生产得率
  • 快速交货和前导时间
  • 无供应中断
  • 卓越的技术支持
其他說明
用途
用于取样/评估的独立包装单缝卷
法律資訊
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3