化驗
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
技術
cell based assay: suitable
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
ambient
一般說明
次氯酸(HOCl)是一种高效的活性氧(ROS),有助于消除先天免疫系统中的病原体。越来越多的证据表明,细胞内HOCl在调节炎症和细胞凋亡中起着重要作用。由于分析物浓度低、氧化性强、寿命短,HOCL的亚细胞检测目前受到限制。
BioTracker LYSO-TP染料是用于HOCL的活细胞双光子绿色荧光开启成像探针。该探针专门针对细胞溶酶体中的HOCL。该探针对活细胞中的次氯酸具有快速响应、良好的选择性和高灵敏度。选择乙酰丹作为荧光报告基团是因为其典型的推−拉(胺酮)结构可带来优异的光物理性质。探针与HOCl反应,去保护氧噻唑烷/巯基,露出酮,产生荧光增强效应。为了监测亚细胞HOCL水平,在距离反应位点较远处引入吗啉,以确保探针在细胞内定位。
光谱学性质
吸光度: 375nm
发射:500nm
BioTracker LYSO-TP染料是用于HOCL的活细胞双光子绿色荧光开启成像探针。该探针专门针对细胞溶酶体中的HOCL。该探针对活细胞中的次氯酸具有快速响应、良好的选择性和高灵敏度。选择乙酰丹作为荧光报告基团是因为其典型的推−拉(胺酮)结构可带来优异的光物理性质。探针与HOCl反应,去保护氧噻唑烷/巯基,露出酮,产生荧光增强效应。为了监测亚细胞HOCL水平,在距离反应位点较远处引入吗啉,以确保探针在细胞内定位。
光谱学性质
吸光度: 375nm
发射:500nm
應用
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
活细胞染料
研究类别
细胞成像
细胞成像
品質
纯度:≥通过HNMR、LC-MS和HPLC以及元素分析确认为98%
摩尔质量:357.49 g/mol
摩尔质量:357.49 g/mol
外觀
冻干
儲存和穩定性
在-20°C下储存BioTracker LYSO-TP活细胞染料,干燥并避光
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Lin Yuan et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(18), 5930-5938 (2015-04-24)
Hypochlorous acid (HOCl), as a highly potent oxidant, is well-known as a key "killer" for pathogens in the innate immune system. Recently, mounting evidence indicates that intracellular HOCl plays additional important roles in regulating inflammation and cellular apoptosis. However, the