技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
運輸包裝
dry ice
一般說明
N21培养基补充剂是一种优化的无血清补充剂,用于从小鼠和大鼠海马中分离和扩增神经元。除了用于长期神经元存活外,它还被证实可用于小鼠ES细胞和人ES细胞衍生的神经祖细胞的无血清培养。
應用
N21培养基补充剂是一种优化的无血清补充剂,用于从小鼠&大鼠海马中分离&扩增神经元。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
实验方案
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.