Key Documents
SCC067
Sigma-Aldrich
HMC-1.1 人肥大细胞系
Human
别名:
HMC-1 cell line
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
product name
HMC-1.1 人肥大细胞系, HMC-1.1 human mast cell line is a variant subline of the HMC-1 cell line and possesses the V560G KIT mutation.
生物源
human
品質等級
技術
cell culture | mammalian: suitable
運輸包裝
dry ice
一般說明
HMC-1.1(HMC-1(560))和HMC-1.2(HMC-1(560,816))是HMC-1细胞系(2)的两个变体亚系。 HMC-1.1具有V560G突变,但不具有D816V突变。 HMC-1.2具有V560G和D816V突变,并且显示出比HMC-1.1更高的增殖率。 有人提出,HMC-1.2的较高增殖潜能可能归因于D816V突变。
HMC-1细胞系是从一名肥大细胞白血病患者中建立的。 HMC-1细胞广泛用于人类肥大细胞功能的研究,因为它们表现出组织肥大细胞的许多关键特征,例如组胺,类胰蛋白酶,肝素的表达和相似的细胞表面抗原谱(1,2)。受体酪氨酸激酶KIT表达于肥大细胞上,对肥大细胞的增殖、功能和存活具有重要作用。 KIT中的激活突变与肥大细胞生长失调有关,并与肥大细胞瘤和全身性肥大细胞增多症有关。 在HMC-1细胞系中已经报道了KIT中的两个激活点突变(3)。 两种突变都将受体转化为组成型酪氨酸磷酸化和活性状态,从而导致生长因子非依赖性增殖。
1.Nilsson, G, et al. (1994) Phenotypic Characterization of the Human Mast-Cell Line HMC-1.Scand.J. Immunol 39: 489-498.
2.Sundstrom, M, et al. (2003) Functional and phenotypic studies of two variants of a human mast cell line with a distinct set of mutations in the c-kit proto-oncogene.Immunology 108: 89-97.
3.Furitsu, T, et al. (1993) Identification of mutations in the coding sequence of the proto-oncogene c-kit in a human mast cell leukemia cell line causing ligand-independent activation of c-kit product.J. Clin. Invest. 92(4): 1736-4.
細胞系描述
癌症细胞
應用
根据产品文件中详述的“学术使用协议”条款,本产品预期仅用于销售和销售给学术机构,以供内部学术研究使用。有关任何其他用途的信息,请联系licensing@emdmillipore.com。
研究类别
炎症 & 免疫学
癌症
品質
• 每瓶含有≥ 1X106 个活细胞。
•通过PCR检测细胞,对HPV-16、HPV-18、甲型、乙型、丙型肝炎和HIV-1 & 2型病毒呈阴性。
•细胞对支原体污染呈阴性。
•通过STR分析对每批细胞进行基因分型,以验证细胞系的唯一身份。
儲存和穩定性
储存在液氮中。在初始解冻后,细胞可以培养至少10代,而不会显著影响细胞标志物的表达和功能。
免責聲明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2