主要文件
SAMP2HPNB
Millipore
Millex过滤器,用于Samplicity® G2系统
polyethersulfone membrane, pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
别名:
0.45 μm PES 针式过滤器, Millex-HP 针式过滤器, Millipore Express® PES 针式过滤器, 聚醚砜针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Millex
Samplicity®
特點
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
製造商/商標名
Millex
Samplicity®
參數
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
直徑
33 mm
過濾面積
4.5 cm2
容積
1.7 mL
顏色
green
基質
Millipore Express®
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
起泡點
≥2 bar, air with water at 23 °C
接頭
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
滤器编码:HP
應用
此33 mm针式过滤器配有亲水性聚醚砜膜,用于在Sampicity G2系统上进行非无菌过滤,孔径为0.45 µm,用于在色谱分析或其他仪器分析之前制备水溶液。
直接患者护理:否
包裝
非无菌
成分
Millex过滤器和简易灌装漏斗
規格
仅供一般实验室使用
外觀
色码:绿色
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany