Key Documents
S2GPT01RE
Millipore
Millipore® Steritop®真空瓶顶过滤器
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 150 mL, pack of 12 ea
别名:
SCGPT01RE, Steritop螺纹瓶顶过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
材料
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質等級
無菌
sterile; irradiated
產品線
Steritop®
特點
hydrophilic
包裝
pack of 12 ea
參數
45 °C max. temp.
描述
2.4 mL (hold-up volume)
技術
sterile filtration: suitable
高度
74 mm
容量
150 mL
直徑
12.5 cm
過濾器直徑
73 mm
過濾面積
40 cm2
漏斗容量
150 mL
基質
Express PLUS
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
運輸包裝
ambient
一般說明
此产品直接替代 SCGPT01RE
采用Stericup®和Steritop®过滤系统可以轻松自信地完成过滤工作。
Stericup ®和Steritop ® 无菌过滤设备采用可靠的高性能膜,可实现实验室试剂、缓冲液和培养基的最佳无菌过滤操作。这些设备将良好的流速和处理量与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来。
这种Steritop® 150 mL 瓶口过滤器带有0.22 μm 孔径孔径聚醚砜(PES)膜过滤器装置,可用于带45mm 开口的培养瓶, 设计用于真空应用。
應用
Stericup® 和Steritop® 是为了减少起泡和蛋白质变性同时最大程度提高流速 而设计,可用于水溶液(如组织培养基和生物体液) 的无菌真空过滤。
  • 组织培养基 +/- 添加剂
  • 缓冲液
  • 生物溶液
仅供研究使用
特點和優勢
Steritop ® 过滤器漏斗的Bold产品标识清楚地显示了 膜特性,包括组成和孔径, 可用于进行适合应用的产品的快速选择。
法律資訊
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany