包裝
pkg of 1 kit
相容性
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
一般說明
该套件含有一个Quantum®EX精制纯化柱和一个Millipak® 20 Express过滤器。纯化柱包含organex & ionex树脂,用于去除痕量有机物和离子。Millipak®过滤器由聚醚砜滤膜和苯乙烯-丙烯腈(SAN)外壳组成。连接到水输送点的出口,可去除颗粒和细菌以便提供不含颗粒和细菌的水。
该套件可与 Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis系统配套使用。
该套件可与 Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis系统配套使用。
特點和優勢
Quantum®精制纯化柱:
- 包含Organex和Ionex树脂,用于去除痕量有机物和离子。
- 轻松的维护:轻松的安装和更换。
- 该设备是一种安全、高效的颗粒和细菌阻隔物。
- 膜的锥形孔可以在低压差下实现高流速。
- 连接到水输送点的出口,例如Milli-Q®水纯化系统的POD。
- 保护罩可防止分配过程中空气中细菌的侵入。
- 轻松的维护:该过滤器可轻松过滤和更换。
- 因此,两样组件均应每6个月更换一次。
其他說明
使用说明
- 生物截留:微生物
- 作用方式:过滤
- 应用:实验室一般分析
- 设计用途:水净化
- 使用说明:该产品提供通过0.22 μm消毒级膜过滤的水。请参阅系统提供的《系统设备用户指南》“使用系统”部分
- 储存条件:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany