主要文件
QTUM000EX
Milli-Q
Quantum®精制柱
For use with Milli-Q® Biocel / Academic / Gradient / Synthesis systems
别名:
Quantum® EX精制柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
NACRES:
JA.13
品質等級
特點
(removes trace levels of organics and ions from ultrapure water)
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Quantum®包设计用于通过去除超纯水中的痕量有机化合物和离子。由Organex(合成活性炭&原生离子交换树脂的混合物)和纯离子交换树脂制成。
Quantum® EX精制柱可与Milli-Q® Biocel / Academic / Gradient / Synthesis系统一起使用。
應用
用于 Milli-Q® 系统。包含 Organex & Ionex 树脂,用于痕量有机物和离子。
特點和優勢
  • 包含Organex和Ionex树脂,用于去除痕量有机物和离子污染物。
  • 轻松的维护:轻松的安装和更换。
  • 采用离子交换纯化技术。
  • 每6个月应更换一次。
  • 在线提供质量证书。
成分
  • Organex(合成活性炭&原生离子交换树脂的混合物)。
  • 纯离子交换树脂。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1