材料
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
品質等級
特點
holdup volume 3.2 mL
製造商/商標名
Pellicon®
參數
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
技術
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
長度
18.8 cm (7.4 in.)
寬度
3 cm (1.2 in.)
過濾面積
50 cm2
膜標稱面積
50 cm2
重量法萃取物
≤7.5 mg/device
基質
Biomax®
孔徑
10 kDa NMWCO
pH值
1 –14
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
滤器代码:Biomax 10
滤器类型:超滤
设备配置:盒式膜包
特點和優勢
A型筛网流道(紧密筛网)
包裝
润湿,保存
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
分析報告
重量提取物:水冲洗后
法律資訊
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany