Key Documents
PR0GTXL0S1
Milli-Q
Progard® XL预处理柱
For optimal protection of the reverse osmosis (RO) membrane from tap water components
别名:
Progard® XL-S预处理柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
NACRES:
NB.85
材料
EPDM rubber cartridge
carbon cartridge (activated)
polypropylene and polyethylene cartridge
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Progard®
參數
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
高度 × 寬度 × 直徑
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
總有機碳(TOC)殘留物
<1 ppm
接頭
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
相容性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Progard® XL-S预处理套件通过去除自来水中的大颗粒、有机化合物和游离氯对给水进行预处理。它可以保护反渗透(RO)膜免受矿物结垢、有机物污垢和氯氧化的影响。
预处理套件包括去除颗粒的预过滤、去除氯的活性炭,以及减少结垢风险的防垢剂。
与更大的RiOs、Elix®和AFS® Essential水纯化系统配合使用。
應用
该包装保护并保持了反渗透膜的良好性能。
特點和優勢
  • 聚磷酸盐防止结垢。
  • 载银活性炭减少游离氯并有抑菌保护作用。
  • 深度过滤去除颗粒和胶体。
  • e-Sure标签RFID技术实现包装参数即时可见性、自动包装参数归档和完全可追溯性。
法律資訊
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany