材料
regenerated cellulose membrane
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Ultracel®
技術
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
17.3 cm2
基質
Ultracel®
孔徑
100 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
法律資訊
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1