主要文件
PCC100C01
Millipore
Pellicon®胶囊,带Ultracel®
pore size 100 kDa, C Screen, 0.1 m2
别名:
Pellicon®膜包,带Ultracel®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104903
材料
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質等級
無菌
sterile; γ-irradiated
產品線
Pellicon®
儲存條件
room temperature (15-30°C)
參數
4-6 L/min-m2 flow rate
45 psi max. transmembrane pressure (3.1 bar) at 4-30 °C (Forward)
80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 4 - 30 °C
技術
ultrafiltration: suitable
長度
35.3 cm (13.9 in.)
直徑
3.8 cm (1.5 in.)
過濾面積
0.1 m2
螢幕尺寸
, Type C screen (coarse screen)
容積
27 mL , in feed channel
60 mL , in permeate channel
雜質
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
基質
Ultracel®
孔徑
100 kDa
pH值範圍
2-13
接頭
inlet/outlet connection (Feed: 3/4" Sanitary Flange)
inlet/outlet connection (Permeate: 3/4" Sanitary Flange)
inlet/outlet connection (Retentate: 3/4" Sanitary Flange)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pellicon® 膜包是行业首创产品 --真正的一次性设备,可在数分钟内完成处理准备。独立式结构采用一种易于使用的无支架形式,并以辐射灭菌。
應用
病毒基因治疗药物、疫苗、浓缩、透析、缓冲液置换、蛋白质纯化、mRNA
特點和優勢
即插即用的无夹具设计 - 易于安装,可安全拆除
伽马射线灭菌,不含防腐剂- 可在数分钟内完成处理准备
真正的一次性独立膜包- 快速、安全和灵活的批次周转
经过实践检验的Ultracel®膜和C型筛网 - 高回收率、优良的传质效果、良好的耐溶剂性
Pellicon® TFF经过实践检验的性能 -Pellicon® TFF系列的不同规格产品相互之间具备真正的线性缩放性
包裝
膜包两端的每个端盖上方都有一个泡沫袋保护,然后将整个膜包放入双层袋并真空密封。然后将双层袋装的膜包放入托盘,并独立装盒。
其他說明
Emprove® 计划通过以下优点为产品组合作出补充:
全面的文档为验证、风险评估和过程优化需求提供支持 。
针对产品的测试、质量和法规信息的整合简化合规要求 。
可方便地全天候取最新产品信息。 .
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany