Merck
P3B010A05
Millipore
带 Biomax® 膜的 Pellicon® 3 盒式滤膜包
10kDa, A Screen, 0.57 m2
别名:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 10 kDa Membrane, A screen, 0.57 m2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031623
材料
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
品質等級
特點
holdup volume 69 mL (in feed channel)
製造商/商標名
Pellicon®
參數
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
技術
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
高度
2.4 cm (0.93 in.)
長度
20.6 cm (8.1 in.)
寬度
17.8 cm (7 in.)
膜面積
0.57 m2
重量法萃取物
≤1500 mg/m2
基質
Biomax® (Membrane)
孔徑
10 kDa NMWCO
pH值
1-14
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pellicon® 3超滤装置是技术领先、高性能的盒式膜包,非常适合现今’的高浓度的治疗用抗体,能耐受较高的操作压力、温度并可满足苛刻清洗要求。
Pellicon® 3带Biomax®膜的盒式膜包非常适合过滤单克隆抗体和含有白蛋白、激素、疫苗和生长因子的溶液。
该P3B010A05 Pellicon® 3超滤装置的孔径为10kDa NMWCO,Biomax® 10膜,尺寸为2.4 cm(高)x 17.8 cm(宽)x 20.6cm(长)。
特點和優勢
  • 坚固&可靠–非常适合当今要求更高的过滤工艺
  • 高性能–具有优异的分辨率、产量和抗背压性能
  • 最佳的产品回收率–得益于成熟的膜技术
  • 无空隙技术–尖端的膜几乎解决了任何分离难题
  • 无缺陷,优异的附着力–Ultracel®使用铸造在微孔基底上的复合膜
  • 自动化制造–提供无与伦比的性能、一致性和可靠性
  • 易于安装 & 维护-安装和维护简单
其他說明
这些产品是在遵守良好生产规范的工厂中生产的。
分析報告
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律資訊
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1