主要文件
OX0101
Sigma-Aldrich
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
suitable for HPLC
别名:
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Octanesulfonic Acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7SO3Na · H2O
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
226-195-4
形狀
solid
品質等級
技術
HPLC: suitable
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC.O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
一般說明
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
OX0101-3 100g Poly Bottle
HPLC
應用
HPLC
Ion Pair Reagent
分析報告
Color: White
Form: Solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3