Key Documents
NXF-00
Millipore
Natrix® Q Micro微量膜色谱装置
别名:
Natrix® Q膜吸附器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
材料
media (Macroporous Polymer)
polypropylene device
描述
Natrix® Q Micro
產品線
Natrix®
包裝
pack of 10 × 0.2 mL (devices)
參數
1-5 mL/min flow rate
75 psi max. pressure
孔徑
0.4 μm pore size
接頭
female inlet and outlet (luer)
應用
pharmaceutical
分離技術
strong anion exchange
儲存溫度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Natrix® Q Micro(0.2ml)微量膜色谱装置是规模缩小的实验室级筛选模型,用于在转移至小规模或商业生产规模前调节缓冲条件和预估载量。
装置结构:膜片囊
應用
色谱层析
生化/生理作用
阴离子交换色谱法纯化生物分子
特點和優勢
由创新大孔聚合物构成的Natrix® Q色谱膜含有高密度季铵结合位点,可快速传质,在高流速下依然具有高载量。性能与速度兼备、一次性即插即用的特点实现了低风险、可放大生产的高效生物分子纯化。
包裝
盒装,10个/包
法律資訊
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany