Key Documents
NSRULER-10050
Millipore
Volume Indicator Ruler, 50 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104105
eCl@ss:
36101790
材料
PVC
產品線
NovaSeptum®
製造商/商標名
NovaSeptum®
長度
160 mm ± 1
寬度
30.0 mm ± 1.0
厚度
30 μm ± 1
應用
sterile sampling
相容性
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 50 mL
法律資訊
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany