產品線
Milliplex®
技術
multiplexing: suitable
一般說明
所有xMAP仪器都需要进行定时的校准和性能验证,以确保系统正常运行和数据准确。MAGPIX仪器使用校准和验证两款套装,每款套装均能使用25次。
應用
用于MAGPIX®系统
其他說明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途
法律資訊
MAGPIX is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1