推荐产品
AC/DC 輸入
100 V / 250 V, 50-60 Hz
特點
Filtration pump without filtration head nor power supply
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Milliflex Oasis®
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
China adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MILLIFLEX OASIS ®过滤系统提供了一种简化和保障微生物测试过程的解决方案,具有优良的生产力、结果可靠性和法规遵从性。MILLIFLEX OASIS ®泵是新一代真空泵,用于制药环境中的水和生物负荷分析。采用中国标准的100 - 240 V、50/60电源,实现过滤泵高效运行。一套MILLIFLEX OASIS®电源可用于为多达三个泵供电。
應用
MILLIFLEX OASIS ®过滤泵可用于啤酒、瓶装水、化妆品和药品分析的生物负载测试和水监测。
法律資訊
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany