文件
MMCABLEMM
Millipore
用于连接两台泵的MILLIFLEX OASIS® 电缆
for use with MILLIFLEX® systems
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.79
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Milliflex®
應用
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with MILLIFLEX® systems
一般說明
MILLIFLEX OASIS ®过滤系统提供了一种简化和保障微生物测试过程的解决方案,具有优良的生产力、结果可靠性和法规遵从性。MILLIFLEX OASIS ®泵是新一代真空泵,用于制药环境中的水和生物负荷分析。 MILLIFLEX OASIS®电缆用于连接两台泵,采用一个电源实现高处理量。如需连接三台泵,必须订购第二条电缆。
應用
MILLIFLEX OASIS ®过滤泵可用于啤酒、瓶装水、化妆品和药品分析的生物负载测试和水监测。
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany