材料
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
無菌
irradiated
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Millipak® Final Fill 200
特點
hydrophilic
技術
prefiltration: suitable
長度
5.7 in.
寬度
3.0 in.
過濾面積
1000 cm2
基質
Durapore®
孔徑
5.0 μm pore size
接頭
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany