Key Documents
MCSK10025
Millipore
Coli-Count检测试剂盒
The Coli-Count Blue Test Kit contains Blue Test Sampler (MC0010025) and Swab in Vial with Phosphate Buffer (MMSB10025)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.85
品質等級
產品線
Coli-Count
應用
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
適合性
coliforms
一般說明
拭子检测试剂盒是一个独立的系统,包括Coli-Count采样器和含有18mL无菌磷酸盐缓冲液的单元,其中装有拭子组件。该系统设计用作拭子检验,用于测量平坦或不规则表面上的大肠菌群水平。它们可用于食品生产、食品处理场所和其他设施的各种应用中,以评估用于消除微生物污染的卫生措施的效率。缓冲单元包含中和剂,以抵消消毒后表面上可能存在的任何残留氯或季铵化合物的不利影响。该试剂盒包含25 x浸渍检验仪+25 x拭子
應用
Coli-Count拭子检测试剂盒能够快速简便地监测食品和饮料、牙科综合治疗台水、透析液、药品和化妆品中的大肠菌群。该试剂盒可用于临床实验室、环境监测、食品饮料和微生物监测
分析報告
大肠菌群为蓝色或蓝色/绿色。非大肠菌群可以是绿色、灰色或奶油色
法律資訊
Coli-Count is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany