Merck
MC0HC10FS1
Millipore
Millistak+® HC Pod深层过滤器
C0HC, filtration area 1.1 m², Process Scale
别名:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 1.1 m 2 surface area
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
产品名称
Millistak+® HC Pod深层过滤器, C0HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
材料
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
品質等級
描述
Perfusion bioreactor fluid
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millistak+®
參數
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
高度
32 cm (12.5 in.)
長度
62 cm (24.2 in.)
過濾面積
1.1 m2
雜質
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量法萃取物
39-69 mg/m2
總有機碳(TOC)殘留物
720-1260 ppb
輸入
sample type liquid
傅導性
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
過濾器等級
C0HC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Millistak+® 深层过滤介质是以可扩展、一次性的形式提供,其独特的模块化设计带来更大的灵活性。Millistak+® MC0HC10FS1以高容量 POD的形式供货,尺寸为 32 cm (H) x 62 cm (L),过滤面积为1.1 m2.
这种C0HC介质系列通过梯度密度基质实现最优性能,非常适合一次澄清应用。Millistak+® Pod过滤器通过三种不同培养基等级来满足您的特定需求: DE、CE和 HC。
Millistak+® Pod 系统适合各种一次和二次澄清应用,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌溶菌液后离心、大肠杆菌重折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借 Millistak+® 新 Pod 系统紧凑的模块化设计,您可以提高生产率并缩短周期试剂。
Pod 系统的安装和设置简单、直接。一次性适配器和一次性歧管的独特设计让我们很容易将Pod 过滤器连接到工艺中单元操作的其它部件。系统的独立性和一次性特性保护操作员免于接触生物危害,消除了危害和清洗确认要求。
應用
灌注式生物反应器液体
特點和優勢
  • 低滞留体积实现更高的产品产量
  • 单层和多层产品形式的各种培养基
  • Millistak+® HC 双重作用培养基改善预过滤和澄清
  • 灵活的模块化形式带来可扩展性, 可从5 升放大至12,000升或更多
  • 一次性专利设计无需外壳、CIP或清洗验证
  • 独立式 Pod 过滤器保护操作员免于接触生物危害
  • 坚固的构造易于使用和设置
  • 更小的尺寸可用于狭小的空间
規格
过滤器级别:C0HC
高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C 1次)和100 L/m2 (10 L/ft2)纯水冲洗介质表面后,10L纯水浸泡24小时后检测:
钠:<3.0 mg/ft2
钙:<0.7 mg/ft2
镁:<0.2 mg/ft2
汞:<0.01 mg/ft2
铬:<0.01 mg/ft2
铝:<0.01 mg/ft2
钾:<0.01 mg/ft2
铅:<0.01 mg/ft2
砷:<0.01 mg/ft2
钴:<0.01 mg/ft2
铁:<0.01 mg/ft2
锰:<0.01 mg/ft2
钛:<0.01 mg/ft2
锌:<0.01 mg/ft2
準備報告
灭菌方法
1次高压蒸汽灭菌(123 °C,60 min)
分析報告
产品流出水的电导率(25°C):高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C,1次)和10L/ft2(100 L/m2)纯水冲洗介质表面后检测
总有机碳(TOC)残留:高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C,1次)和100 L/m2纯水冲洗介质表面后检测
重量法可提取物:高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C 1次)和100 L/m2 纯水冲洗介质表面后,纯水(1级去离子水)静态浸泡24小时后检测
法律資訊
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany