Merck
所有图片(5)
主要文件
MABT886
Sigma-Aldrich
抗-VE-钙粘蛋白抗体,克隆Vli37
culture supernatant, clone Vli37, from rabbit
别名:
Cadherin-5, CD144, Vascular endothelial cadherin, VE-Cad, VE-cadherin, VEcad
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
Vli37, monoclonal
物種活性
bovine, mouse
物種活性(以同源性預測)
rat (based on 100% sequence homology)
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Cdh5(12562)
一般說明
钙黏着蛋白5(UniProt P55284;也称为血管内皮钙黏着蛋白、VE-Cad、VE-钙黏着蛋白、VEcad、CD144)由鼠物种中的Cdh5基因(基因ID 12562)编码。钙黏着蛋白(钙依赖性粘附)是1型跨膜蛋白,在组织中形成粘附连接并在介导细胞粘附中起重要作用。钙黏着蛋白的前缀指定了它们的组织关联。血管内皮钙黏着蛋白(VE-钙黏着蛋白)是血管内皮细胞(EC)之间的内皮粘附连接的跨膜成分,在内皮完整性和控制血管通透性中起关键作用。VEGF诱导的血管通透性的一个特征是VE-钙黏着蛋白的磷酸化,这导致VE-钙黏着蛋白内在化和粘附连接的不稳定。同样,VE-钙黏着蛋白的过表达显示在体外降低了内皮单层的通透性。VE-钙黏着蛋白产生时带有一个信号肽(a.a.1-24)和一个前肽(a.a.25-45)序列,其去除产生含有大的胞外区域的成熟蛋白(a.a.46-599),具有五个钙黏着蛋白重复序列(a.a.46-149、150-256、257-371、372-476、477-593),然后是跨膜片段(a.a.600-620)和胞质结构域(a.a.621-784)。
特異性
克隆Vli37通过免疫细胞化学和免疫组织化学染色内皮粘附连接。
免疫原
对应于小鼠VE-钙黏着蛋白C末端胞质结构域序列的线性肽。
表位:在C末端附近。
應用
研究子类别
粘附(CAMs)
研究类别
细胞结构
蛋白质印迹分析:该抗体以1:500稀释度在10 µg小鼠脑内皮bEnd.3细胞裂解物中检测到VE-钙黏着蛋白。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次以1:2,000稀释度在小鼠肺组织、小鼠脑内皮bEnd.3细胞和牛主动脉内皮GM7372细胞的裂解物中检测到VE-钙黏着蛋白表达(由Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME的Volkhard Lindner博士提供)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次以1:250-5,000稀释度在福尔马林固定、石蜡包埋的小鼠肺、主动脉和肝组织切片中检测到VE-钙黏着蛋白免疫反应性(由Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME的Volkhard Lindner博士提供)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次以1:500-5,000稀释度在牛主动脉内皮GM7372细胞中检测到VE-钙黏着蛋白免疫反应性(由Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME的Volkhard Lindner博士提供)。
该抗VE-钙黏着蛋白抗体(克隆Vli37)经验证可用于蛋白质印迹、免疫组织化学(石蜡)和免疫细胞化学检测VE-钙黏着蛋白。
品質
通过蛋白质印迹在小鼠肺组织裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:500稀释度在10 µg小鼠肺组织裂解物中检测到VE-钙黏着蛋白。
標靶描述
观测值〜110。由于糖基化作用,目标条带大小似乎大于83.05 kDa的计算分子量。
外觀
含0.05%叠氮化钠的上清液中的兔单克隆IgG。
未纯化
儲存和穩定性
自接收之日起,在-20°C下可稳定保存1年。
处理建议: 收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Chi Zhang et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 38(11), 2691-2705 (2018-10-26)
Objective- Blood-CNS (central nervous system) barrier defects are implicated in retinopathies, neurodegenerative diseases, stroke, and epilepsy, yet, the pathological mechanisms downstream of barrier defects remain incompletely understood. Blood-retina barrier (BRB) formation and retinal angiogenesis require β-catenin signaling induced by the