Merck
所有图片(6)
主要文件
MABT882
Sigma-Aldrich
抗强啡肽原(Dynorphin B29)抗体,克隆Dyn9
clone Dyn9, from mouse
别名:
Beta-neoendorphin-dynorphin, Preprodynorphin, Preproenkephalin-B, Proenkephalin-B, Dynorphin B-29, Leumorphin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
Dyn9, monoclonal
物種活性
human, mouse, rat
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
rat ... Pdyn(29190)
相关类别
一般說明
前脑啡肽-B(UniProt P06300;也称为 β-新内啡肽-强啡肽、前强啡肽)由大鼠物种中的 Pdyn 基因(基因 ID 29190)编码。前脑啡肽 B 是一种阿片样物质多肽激素,参与化学信号转导和细胞通讯。前强啡肽是内啡肽的基本组成部分,内啡肽是大脑中的化学信使,与疼痛的预期和体验,以及与情感的深层联系密切相关,并且对学习和记忆至关重要。前强啡肽产生时带有一个信号肽(aa1-21)和前肽(aa22-163)序列。去除信号和前肽序列后,通过蛋白水解进一步加工蛋白质,形成 α-新内啡肽(aa166-175),β-新内啡肽(aa166-174),大强啡肽(aa202-233;Big Dyn),强啡肽 A(1-17)(aa202-218;Dyn-A17;强啡肽 A);强啡肽 A(1-13)(aa202-214),强啡肽 A(1-8)(aa202-209),亮啡肽(aa202-206 & 221-225),亮吗啡(Dynorphin B-29)(aa 221-248)和 强腓肽 B(aa221-233;强啡肽 B;Dyn-B;强啡肽 B(1-13))。
特異性
克隆 Dyn9 识别前脑啡肽 B(大鼠序列的 aa1-248),前脑啡肽 B(大鼠序列的 aa22-248)和亮吗啡/强啡肽 B-29(大鼠序列的 aa221-248),但不识别源自原脑啡肽-B 的其他肽。
免疫原
对应于大鼠亮吗啡(强啡肽 B-29)C 端半序列的甲状腺球蛋白偶联的线性肽。
應用
免疫组化分析:一个代表性批次以 1:20 的稀释度在人中脑组织切片中检测到强啡肽/强啡肽 B29 免疫反应性。
免疫组化分析:Dyn9 杂交瘤细胞克隆上清液以 1:20 的稀释度在人(海马和大脑皮层)、小鼠(眼底纹状体)和大鼠(视上核、下丘脑外侧核、室旁核和伏隔核、透明隔、侧尾壳核和海马)脑组织切片中检测到强啡肽/强啡肽B29免疫反应性(西班牙马德里卡哈尔研究所 Ricardo Martínez Murillo 博士提供)。
该小鼠单克隆抗强啡肽原(强啡肽 B29),克隆 Dyn9 抗体,货号 MABT882,经验证可用在免疫组化(石蜡)中检测强啡肽和亮吗啡/强啡肽 B-29。
品質
通过免疫组化在人丘脑组织切片中进行了评估。
免疫组化分析:该抗体以 1:20 的稀释度在人丘脑组织切片中检测到强啡肽原/强啡肽 B29 免疫反应性。
標靶描述
计算得出的分子量:28.08/28.06/28.39 kDa(大鼠/小鼠/人类前脑啡肽-B),25.85/25.76/26.28 kDa(大鼠/小鼠/人类前脑啡肽-B),3.320/3.320/3.352 kDa(大鼠/小鼠/人类亮啡肽)。
外觀
形式:纯化的
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1