無性繁殖
1G3, monoclonal
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LGALS9(3965)
一般說明
半乳凝素9(UniProt O00182;也称为Ecalectin、Gal-9、肿瘤抗原HOM-HD-21、尿酸盐转运/通道蛋白)由人的LGALS9(也称为HUAT、LGALS9A)基因(基因ID 3965)编码。β半乳糖苷结合凝集素,半乳凝素9,有两个不同的碳水化合物识别结构域(CRD),它们通过S、M和L剪接亚型长度不同的肽结构域相连。半乳凝素9在针对Th1 免疫反应的负反馈机制中起关键作用,各种细胞(如成纤维细胞和内皮细胞)中半乳凝素9的生产受到CD4+ Th1干淋巴细胞产生的干扰素γ的诱导。半乳凝素9的上调转而抑制CD4+ Th1淋巴细胞,至少部分是通过Tim-3受体的刺激。来自多发性硬化(MS)、类风湿性关节炎、自身免疫性肝炎患者的CD4+ Th1细胞上的Tim-3 受体对于半乳凝素9的反应有缺陷。 此外,据报道,在与致肿瘤病毒相关的两种人类疾病,即与EB 病毒(EBV)相关的鼻咽癌(NPC)以及丙肝病毒(HCV)的慢性感染,观察到过量半乳凝素9的生产。
特異性
克隆1G3与所有三种(L、M和 S)半乳凝素9亚型反应,但是不与半乳凝素1、2、3、4、7、8或10反应。
免疫原
对应于人半乳凝素9的 GST 标记重组蛋白。
應用
免疫组化分析:在丙肝或乙肝病毒感染患者的石蜡包埋肝脏切片中,一个代表性批次在肝细胞以及炎性白细胞和Kupffer细胞中检测到半乳凝素9免疫反应性,但是在非感染肝标本中没有检测到(Barjon, C., et al. (2012).Infect Agent Cancer.7(1):16-26)。
免疫组织化学分析:使用各种石蜡包埋的鼻咽癌(NPC)组织切片,一个代表性批次检测到半乳凝素9免疫反应性(Barjon, C., et al. (2012). Infect Agent Cancer.7(1):16-26)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在HeLa、淋巴母细胞系(LCL)REMB1和鼻咽癌(NPC)细胞系C15 & C666-1中检测到内源性半乳凝素9亚型 ,在转染的HeLa 细胞中检测到外源表达的半乳凝素9,但是在伯基特氏淋巴瘤(BL)BL2 细胞中没有检测到(Barjon, C., et al. (2012).Infect Agent Cancer.7(1):16-26)。
ELISA分析:一个代表性批次选择性地捕获了人& 鼠半乳凝素9(mGal-9 M,hGAL-9 S & M 亚型),但是无法捕获人半乳凝素1、2、3、4、 7、8或10 (Barjon, C., et al. (2012).Infect Agent Cancer.7(1):16-26)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在福尔马林固定、石蜡包埋的淋巴母细胞系(LCL)REMB1中检测到半乳凝素9免疫反应性,但是在伯基特氏淋巴瘤(BL)BL2 细胞中没有检测到(Barjon, C., et al. (2012).Infect Agent Cancer.7(1):16-26)。
免疫组织化学分析:使用各种石蜡包埋的鼻咽癌(NPC)组织切片,一个代表性批次检测到半乳凝素9免疫反应性(Barjon, C., et al. (2012). Infect Agent Cancer.7(1):16-26)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在HeLa、淋巴母细胞系(LCL)REMB1和鼻咽癌(NPC)细胞系C15 & C666-1中检测到内源性半乳凝素9亚型 ,在转染的HeLa 细胞中检测到外源表达的半乳凝素9,但是在伯基特氏淋巴瘤(BL)BL2 细胞中没有检测到(Barjon, C., et al. (2012).Infect Agent Cancer.7(1):16-26)。
ELISA分析:一个代表性批次选择性地捕获了人& 鼠半乳凝素9(mGal-9 M,hGAL-9 S & M 亚型),但是无法捕获人半乳凝素1、2、3、4、 7、8或10 (Barjon, C., et al. (2012).Infect Agent Cancer.7(1):16-26)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在福尔马林固定、石蜡包埋的淋巴母细胞系(LCL)REMB1中检测到半乳凝素9免疫反应性,但是在伯基特氏淋巴瘤(BL)BL2 细胞中没有检测到(Barjon, C., et al. (2012).Infect Agent Cancer.7(1):16-26)。
该抗半乳凝素9抗体(克隆1G32)经验证可用于蛋白质印迹、免疫组织化学(石蜡)、ELISA 和免疫细胞化学中检测半乳凝素9。
品質
通过蛋白质印迹在HeLa核提取物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg HeLa核提取物中检测到半乳凝素9。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg HeLa核提取物中检测到半乳凝素9。
標靶描述
观察值〜38 kDa
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
A novel monoclonal antibody for detection of galectin-9 in tissue sections: application to human tissues infected by oncogenic viruses.
Barjon, C; Niki, T; Verillaud, B; Opolon, P; Bedossa, P; Hirashima, M; Blanchin et al.
Infectious Agents and Cancer null