主要文件
MABT372
Sigma-Aldrich
抗-Mastl抗体(克隆 4F9)
clone 4F9, from mouse
别名:
Serine/threonine-protein kinase greatwall, GW, GWL, hGWL, Microtubule-associated serine/threonine-protein kinase-like, MAST-L
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
4F9, monoclonal
application:
IHC
WB
物種活性:
human
技術:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
7
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4F9, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MASTL(84930)
一般說明
Mastl也称丝氨酸/苏氨酸-蛋白激酶长城(GW)和微管相关丝氨酸/苏氨酸-蛋白激酶(MAST-L)。 Mastl 是一种丝氨酸/苏氨酸激酶,通过蛋白磷酸酶2A(PP2A)的失活,调节M 期有丝分裂的进入和维持。Mastl 也被认为参与巨核细胞分化和血小板减少症2(THC2)的调节。
免疫原
对应于人Mastl的C末端的重组蛋白。
表位:C端
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹和&IHC的该小鼠单克隆抗-Mastl 1抗体(克隆4F9)检测Mastl 。
免疫组化分析:一个代表性批次的 1:50-2,000 稀释液在人前列腺癌和人睾丸组织切片中检测到Mastl 。
研究子类别
粘附(CAMs)
研究类别
细胞结构
品質
通过蛋白质印迹对人口腔鳞状细胞癌裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL该抗体在10 µg 人口腔鳞状细胞癌裂解物中检测到Mastl。
標靶描述
观测值〜97 kDa。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Belén Sanz-Castillo et al.
The EMBO journal, 42(2), e110833-e110833 (2022-11-11)
The AKT-mTOR pathway is a central regulator of cell growth and metabolism. Upon sustained mTOR activity, AKT activity is attenuated by a feedback loop that restrains upstream signaling. However, how cells control the signals that limit AKT activity is not