主要文件
MABT37
Sigma-Aldrich
抗-牙本质涎蛋白抗体,克隆2C12.3
clone 2C12.3, from mouse
别名:
Dentin sialophosphoprotein, Dentin phosphoprotein, Dentin phosphophoryn, DPP2.Dentin sialoprotein, DSP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2C12.3, monoclonal
物種活性
mouse, rat
技術
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Dspp(666279)
一般說明
牙本质涎磷蛋白(DSPP)是一种细胞外基质蛋白。它属于小整合素结合配体N-连接糖蛋白(SIBLING)家族。DSPP存在于牙齿和骨骼中,主要参与这些结构的生物矿化过程。DSPP与多种蛋白质靶标(包括DMP1、BMP2、Runx2和NF-Y)的相互作用可以促进此功能。DSPP在牙本质形成中起着核心作用。
免疫原
纯DSP分离的大鼠牙本质
應用
免疫组织化学分析:一个代表性批次已被独立实验室用于大鼠下颌组织。 (Baba,O.,et al.(2004).Eur J Oral Sci. 112:163–170.)
抗牙本质唾液蛋白,克隆2C12.3可检测牙本质唾液蛋白水平,&已发布&验证可用于IHC。
研究子类别
细胞骨架
研究类别
细胞结构
品質
通过免疫组织化学在小鼠和大鼠牙齿组织中进行评估。
免疫组织化学分析:该抗体以1:250-1,000稀释度在小鼠和大鼠牙齿组织中检测到牙本质涎磷蛋白。
標靶描述
计算分子量68 kDa。 Uniprot描述了64和70 kDa的2种亚型
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2bκ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
分析報告
对照
小鼠和大鼠牙齿组织
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Detection of dentin sialoprotein in rat periodontium.
Baba, Otto, et al.
European Journal of Oral Sciences, 112, 163-170 (2004)