主要文件
MABS430
Sigma-Aldrich
抗-Mcpip1,克隆2H8.2 抗体
clone 2H8.2, from mouse
别名:
Mcpip1, Ribonuclease ZC3H12A, MCP-induced protein 1, Zinc finger CCCH domain-containing protein 12A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
2H8.2, monoclonal
application:
IHC
WB
物種活性:
human
技術:
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2H8.2, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ZC3H12A(80149)
一般說明
MCP诱导蛋白1(也称核糖核酸酶ZC3H12A、含CCCH结构用锌指蛋白12A)由人ZC3H12A基因(也称dJ423B22.1、MCPIP、MCPIP1)编码。它属于含4个成员的CCCH锌指蛋白家族(MCPIP1/2/3/4),可作为巨噬细胞激活(PMID 18178554)的负向调节因子。 MCPIP1尤其涉及免疫应答下调,这种下调是通过LPS处理下靶向IL-6 和IL-12b下的RNA酶活性(PMID 22561375)实现的。据报道MCP-处理引起的MCPIP1表达促进人脐静脉内皮细胞(HUVEC)培养物的血管生成,同时导致心肌细胞(PMID 18364357 & 16574901)的细胞凋亡性细胞死亡。
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于人Mcpip1。
應用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:50稀释液在人肾脏组织中检测到MCPIP1。
抗-Mcpip1(克隆2H8.2)抗体是针对Mcpip1的抗体,用于免疫组化和免疫细胞化学(石蜡)。
品質
通过蛋白质印迹对THP-1细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL该抗体在10 µg THP-1细胞裂解物中检测到MCPIP1 。
標靶描述
观测值〜65 kDa
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1