無性繁殖
12A6.1, monoclonal
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... OTUD3(23252)
相关类别
一般說明
含有OTU结构域的蛋白3(UniProt:Q5T2D3;也称为EC:3.4.19.12,OTUD3)由人的OTUD3(也称为KIAA0459)基因编码(基因ID:23252)。OTUD3是一种胞质去泛素化酶,可水解Lys-6和Lys-11连接的多聚泛素,据报道可水解异型(混合和分支)和同型链。它具有一个OUT域(aa 65-189)和一个类似UBA的域(aa 230-270)。它的特异性由OTU域内的S1′泛素结合位点给出,该位点由Cys-、His-和可变环组成。UBA样结构域对泛素水解没有影响。它显示出硫醇依赖性泛素特异性蛋白酶活性。据报道,它可以调节PTEN的稳定性并抑制肿瘤发生。OTUD3转基因小鼠表现出较高水平的PTEN,并且显示出较不容易发生肿瘤。据信OTUD3以依赖于其DUB活性的方式调节PTEN。催化失活的突变体C76A不会上调PTEN,甚至可能具有下调作用。它可以去除PTEN上Lys-6、Lys-11、Lys-27、Lys-48类型的泛素链。(参考文献:Yuan, L., et al (2015).Nat. Cell Biol. 17(9); 1169-1181)。
特異性
克隆12A6.1检测人细胞中含有OTU域的蛋白质3。它靶向C末端区域115个氨基酸内的一个表位。
免疫原
GST/His标记的重组片段,对应于含有人OTU结构域的蛋白质3的C末端一半的115个氨基酸。
應用
抗OTUD3,克隆12A6.1,目录号MABS1819是一种小鼠单克隆抗体,可检测人细胞中的OTUD3,并已被检验用于蛋白质印迹。
研究类别
信号传导
信号传导
品質
通过蛋白质印迹法在人大脑皮层组织裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL的该抗体在10 µg人大脑皮层组织裂解物中检测到OTUD3。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL的该抗体在10 µg人大脑皮层组织裂解物中检测到OTUD3。
標靶描述
观测分子量〜48 kDa;计算分子量45.12 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
形式:纯化
纯化小鼠单克隆抗体IgG1,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1