主要文件
MABS1351
Sigma-Aldrich
抗-N3-磷酸组氨酸(3-pHis)抗体,克隆SC39-6
clone SC39-6, from rabbit
别名:
N3-Phosphohistidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
SC39-6, monoclonal
物種活性
human, E. coli
物種活性(以同源性預測)
all
技術
western blot: suitable
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (N3-pHis)
一般說明
磷酸化在调节蛋白质活性和细胞中各种细胞信号事件中起重要作用。受磷酸组氨酸(pHis)检测工具的限制,大多数研究集中在丝氨酸、苏氨酸和酪氨酸磷酸化上。组氨酸磷酸化可发生在咪唑环的N1(1-pHis)或N3(3-pHis)处。含有1-pHis和3-pHis的稳定的磷酸化三唑基丙氨酸类似物(1-pTza和3-pTza)的肽的开发允许产生用于研究信号事件中组氨酸N1和N3磷酸化的抗体。越来越多的证据表明His激酶与癌症和肿瘤转移有关,第一个鉴定出的转移抑制基因是两种已知的哺乳动物His激酶Nm23-H1(也称为NME1、嘧啶核苷二磷酸激酶或NDPK-A)之一。Nm23-H1/Nme1和密切相关的Nm23-H2(Nme2/NDPK-B)通过1-pHis酶中间体催化磷酸盐从ATP转移到核苷二磷酸(NDP)上。Nm23-H1/-H2也具有His激酶活性,可将磷酸盐从活性位点pHis转移到目标蛋白中的His上。诸如磷酸甘油酸变位酶(PGAM)、琥珀酰辅酶A合酶(SCS)和ATP柠檬酸裂合酶(ACL)之类的代谢酶也使用pHis作为酶中间体。与NME1/2不同,PGAM使用3-pHis作为酶中间体。除真核生物外,组氨酸磷酸化在趋化性涉及的细菌“两组分”信号传导途径中也有充分的文献记载,尽管磷酸盐从受体/传感器蛋白中形成的pHis转移到受体反应调节蛋白的Asp残基上,并且受体/传感器蛋白本质上起天冬氨酸激酶的作用。
特異性
目标修饰不是物种特异性的。
选择性检测咪唑环N3位点组氨酸磷酸化的蛋白(3-pHis),而非1-pHis。
免疫原
含有不可水解的磷酸组氨酸类似物3-pTza的随机肽的KLH偶联文库。
表位:N3-磷酸组氨酸(3-pHis)
應用
抗N3-磷酸组氨酸(3-pHis)抗体(克隆SC39-6)是一种异构体特异性单克隆抗体,可特异性检测N3位点磷酸化的组氨酸。该纯化的mAb得到了已发布数据的支持,该数据证明了其在蛋白质印迹中的性能。
注释:在检测磷酸组氨酸之前,请勿加热样品。组氨酸磷酸化对热和酸不稳定。为生成特异性试验的阴性对照,可将等分样品在95ºC下加热10-15分钟,以逆转组氨酸磷酸化。或者,可以将等分试样的样品在酸化的pH值和37ºC下孵育15分钟,以减少组氨酸的磷酸化。 孵育前用25 µL 1 M HCl酸化各100 µL样品,然后在磷酸组氨酸检测前用25 µL 1 M NaOH中和。
研究子类别
信号神经科学
研究类别
信号传导
品質
通过PGAM催化的2,3-DPG降解反应的蛋白质印迹法进行评估。
蛋白质印迹分析:0.08 µg/mL该抗体在5 µg等分PGAM催化的2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)降解反应中检测到重组人磷酸甘油酸变位酶(PGAM)和N3-磷酸组氨酸(3-pHis)。
標靶描述
根据组氨酸磷酸化蛋白而变化。
外觀
形式:纯化
纯化的兔单克隆抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Monoclonal 1- and 3-Phosphohistidine Antibodies: New Tools to Study Histidine Phosphorylation.
Fuhs, SR; Meisenhelder, J; Aslanian, A; Ma, L; Zagorska, A; Stankova, M; Binnie et al.
Cell null
Imran Khan et al.
Oncotarget, 9(12), 10185-10202 (2018-03-15)
The NM23/NME gene was identified as a metastasis suppressor. It's re-expression inhibited cancer cell motility and suppressed metastasis, without effecting primary tumor size in multiple model systems. The mechanisms of NME suppression of motility and metastasis are incompletely known. Of