Key Documents
MABN834
Sigma-Aldrich
抗-SOD1抗体(ALS突变型),克隆MS785
clone MS785, from rat
别名:
Superoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, hSod1, SOD1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MS785, monoclonal
物種活性
human
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SOD1(6647)
一般說明
SOD1 或称超氧化物歧化酶1是自由基代谢的关节酶,并可作为细胞代谢的主要解毒剂。SOD1突变与疾病有关,特别是与肌萎缩侧索硬化症1(或称ALS)有关, 这种疾病常被称为路格瑞氏症。 肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 是一种致命的神经退行性疾病,其特征为上下运动神经元的选择性丧失。在人体中SOD1有>100处突变,但是所有突变不都是致病性的。克隆MS785是一种针对SOD1 的Derlin-1结合区(DBR)产生的单克隆抗体,它最突出的一点是来自野生型和无毒性突变型的导致ALS的SOD1突变体。此外, 在14名携带突变型SOD1的ALS患者的B淋巴细胞中,MS785识别内源性SOD1,但是在11名健康志愿者的淋巴细胞中没有检测到SOD1,因此MS785 似乎是选择性识别所有与Derlin-1–相互作用的 SOD1突变体,而不是野生型SOD1。
免疫原
对应于人SOD1 N末端的KLH偶联的线性肽。
表位:N端
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹
和免疫沉淀的该抗SOD1抗体(ALS 突变型,克隆MS785)检测抗-SOD1抗体(ALS突变型,克隆MS785)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次在转染的HEK293细胞中使SOD1 免疫沉淀(Fujisawa, T., et al. (2012).Ann Neurol.72:739–749)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在转染的HEK293细胞中得到SOD1 (Fujisawa, T., et al. (2012).Ann Neurol.72:739–749).
免疫沉淀分析:一个代表性批次在转染的HEK293细胞中使SOD1 免疫沉淀(Homma, K., et al. (2013).Ann Neurol.Cell. 52:1-12)。
免疫细胞化学(ICC):该抗体的一个代表性批次在过度表达G93A的转染HEK293细胞中检测到SOD1-G93A,但在野生型SOD1中没有检测到。(Fujisawa, T., et al. 2015.Neurobiol.Dis.82; 486-487)。
免疫组化(IHC):该抗体的一个代表性批次在SOD1G93A转基因小鼠的脊髓前角组织切片中检测到SOD1-G93A,但是在非转基因小鼠中没有检测到。((Fujisawa, T., et al. 2015.Neurobiol.Dis.82; 486-487)。
研究子类别
发育信号转导
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹法对含突变型 SOD1的转染HEK293细胞和 HEK293对照裂解液进行评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在1 µg 含突变型 SOD1的转染HEK293细胞和 HEK293对照裂解液中检测到SOD1 。
標靶描述
观测值〜16 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆 IgG2bκ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Takao Fujisawa et al.
Annals of neurology, 72(5), 739-749 (2013-01-03)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease that is characterized by the selective loss of upper and lower motoneurons. Although >100 different Cu, Zn superoxide dismutase (SOD1) mutations have been identified in ALS patients, it remains controversial whether
Molecular cell
Homma, K; Fujisawa, T; Tsuburaya, N; Yamaguchi, N; Kadowaki, H; Takeda, K; Nishitoh et al.
Molecular Cell null