主要文件
MABN40
Sigma-Aldrich
抗-LRRK2抗体,克隆N138/6
clone N138/6, from mouse
别名:
leucine-rich repeat kinase 2, DARDARIN, augmented in rheumatoid arthritis 17, Parkinson disease (autosomal dominant) 8, Dardarin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
N138/6, monoclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
mouse (based on 100% sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LRRK2(120892)
一般說明
富含亮氨酸的重复激酶2(LRRK2)是由PARK8基因编码的2,527个氨基酸的蛋白质,属于ROCO蛋白质家族。该蛋白质家族的特征是在Roc结构域和固有的GTPase活性以及COR结构域之间具有独特的相互作用。LRKK2由5个不同的域组成;酪氨酸激酶样MAPKKK相关域、WD40螺旋桨基序重复、Roc(Ras样小GTPase家族)域、COR(Roc的C末端)域和LRRK。LRRK2主要位于细胞质中,并且在大脑中观察到的组织内表达最高。在肝脏、心脏、肺、骨骼肌、胎盘、胰腺和肾脏中含量较低。LRRK2的确切功能尚不清楚;然而,这五个结构域中任何一个的突变都是帕金森’氏病的最常见原因,无论是家族性的还是散发性的。对该蛋白的进一步研究可能会导致对疾病’发病机理以及潜在的治疗标志物的更好理解。
特異性
该抗体识别LRRK2。
免疫原
对应于人LRRK2的重组蛋白。
應用
抗LRRK2抗体,克隆N138/6可检测LRRK2水平,&已发布&验证可用于IH&WB。
蛋白质印迹分析: 一个先前批次已被独立实验室用于WB。 (UC Davis/NIH NeuroMab Facility, www.neuromab.org, neuromab@ucdavis.edu)
品質
通过免疫组织化学在人胎盘和帕金森′病血管脑组织中进行评估。
免疫组织化学分析:该抗体以1:300稀释度在10 µg人胎盘和帕金森′氏病血管脑组织上检测到LRRK2。
標靶描述
观测分子量240 kDa。计算分子量286 kDa。(Glasson,B.,et al.(2006).Ann.Neurol.59(2):315-322.)
外觀
形式:纯化
分析報告
对照
人胎盘与帕金森病血管脑组织′
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Iakov N Rudenko et al.
The Biochemical journal, 474(9), 1547-1558 (2017-03-23)
Autosomal dominant mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) are associated with Parkinson's disease (PD). Most pathogenic LRRK2 mutations result in amino acid substitutions in the central ROC (Ras of complex proteins)-C-terminus of ROC-kinase triple domain and affect enzymatic functions