主要文件
MABN238
Sigma-Aldrich
胰高血糖素抗体,克隆13D11.33
clone 13D11.33, from mouse
别名:
4030-01F, 4031-01F, AB932
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
13D11.33, monoclonal
物種活性
human, rat
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
multiplexing: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GCG(2641)
一般說明
胰高血糖素是一种激素,能被蛋白水解成至少八种不同功能的肽。它由胰腺细胞产生,在脑、肠道和肝脏等组织中有结合位点。胰高血糖素是低血糖时分泌的。通过Gsα-和Gq-偶联的跨膜受体及其下游信号通路的联合激活,胰高血糖素刺激葡萄糖从肝脏释放到血液中。这个过程的一个重要机制是蛋白激酶A(PKA)的激活。PKA信号导致磷酸烯醇丙酮酸羧激酶转录增加,该激酶编码非碳水化合物底物产生葡萄糖的限速酶。PKA信号也可能增加糖原的分解,抑制糖酵解。胰高血糖素还可能通过PLC参与钙依赖性信号传导。在II型糖尿病中胰高血糖素和胰高血糖素受体信号传导被破坏,这一发现突显了胰高血糖素与胰岛素在调节葡萄糖稳态中的重要性。
免疫原
卵清蛋白偶联线性肽,对应于人胰高血糖素。
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:8,000稀释液在正常大鼠胰腺组织中检测到胰高血糖素(为了增强染色结果,建议使用该抗体的10,000倍稀释液。)。
ELISA分析:代表性批次在ELISA中检测到胰高血糖素。
Luminex®分析:代表性批次在Luminex分析中检测到胰高血糖素。
可使用这种胰高血糖素抗体(克隆13D11.33)检测胰高血糖素,该抗体经验证可用于IHC(P)、免疫荧光、ELISA和多重检测。
研究子类别
感官 & PNS
研究类别
神经科学
品質
通过免疫荧光对正常大鼠胰腺组织进行了评估。
免疫荧光分析:该抗体的1:8,000稀释液在正常大鼠胰腺组织中检测到胰高血糖素。
標靶描述
计算得出的分子量:21 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2aκ,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
正常大鼠胰腺组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Jing Liu et al.
Developmental cell, 48(1), 49-63 (2019-01-09)
In the developing pancreas, transient Neurog3-expressing progenitors give rise to four major islet cell types: α, β, δ, and γ; when and how the Neurog3+ cells choose cell fate is unknown. Using single-cell RNA-seq, trajectory analysis, and combinatorial lineage tracing
Chandan Sona et al.
JCI insight, 7(6) (2022-02-09)
BACKGROUNDPathophysiology of type 1 diabetes (T1D) is illustrated by pancreatic islet infiltration of inflammatory lymphocytes, including CD8+ T cells; however, the molecular factors mediating their recruitment remain unknown. We hypothesized that single-cell RNA-sequencing (scRNA-Seq) analysis of immune cell populations isolated
Gabriel Cao et al.
PloS one, 16(6), e0243340-e0243340 (2021-06-12)
The objective of this work was to analyze the structural changes of the pancreatic islets in rats, after 6 month consuming regular and light cola for 6 months. Also, we have analyzed the possible role of PDX-1 in that process.
Abdulaziz S Saeedan et al.
Biology, 10(8) (2021-08-28)
Several members of the genus Artemisia are used in both Western and African traditional medicine for the control of diabetes. A considerable number of diabetic patients switch to using oral antidiabetic drugs in combination with certain herbs instead of using