主要文件
MABN13
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, G2-13
别名:
Alzheimer disease, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, Protease nexin-II, amyloid beta (A4) precursor protein, amyloid beta A4 protein, amyloid beta precursor protein, beta-amyloid peptide, human mRNA for amyloid A4 prec
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品名称
抗-淀粉样蛋白β42抗体,克隆G2-13, clone G2-13, from mouse
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
無性繁殖
G2-13, monoclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
mouse (based on 100% sequence homology)
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... APP(351)
一般說明
与阿尔茨′海默病(AD)相关的脑和血管斑块主要由淀粉样蛋白β肽(Aβ)组成。Aβ衍生自淀粉样蛋白前体蛋白(APP)的切割,长度在39至43个氨基酸之间变化。Aβ [1-40]、Aβ [1-42]和Aβ [1-43]肽分别来自残基40、42和43后APP的裂解。切割是在最后一个APP处理步骤中通过γ-分泌酶进行的。Aβ[1-40]、[1-42]和[1-43]肽是AD中发生的斑块和缠结的主要成分。这些淀粉样蛋白β抗体和肽已被开发为阐明AD生物学的工具。
特異性
该抗体可识别C末端的人淀粉样蛋白β42亚型
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于淀粉样蛋白β42的C末端。
表位:C末端
應用
免疫组织化学分析: 一个先前批次以1:300稀释度在阿尔茨β海默病的大脑皮层和海马组织中检测到淀粉样蛋白42。
ELISA: MABN12抗体的一个代表性批次被用于效价ELISA。 淀粉样蛋白β肽的检测特异性如下所示。
ELISA:
抗淀粉样蛋白β42抗体,克隆G2-13是用于WB、IH、ELISA的抗淀粉样蛋白β42抗体。
研究子类别
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹法对人阿尔茨海默病脑组织裂解物进行评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/ml的该抗体在10 µg人阿尔茨海默病脑组织裂解物中检测到淀粉样蛋白β42。
標靶描述
计算分子量4kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4,150 mM NaCl)、0.05%叠氮化钠和1% BSA的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
分析報告
对照
人类阿尔茨海默病脑组织裂解物
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2