主要文件
MABF94
Sigma-Aldrich
抗-BDCA-2抗体,克隆10E6.1
clone 10E6.1, from mouse
别名:
C-type lectin domain family 4 member C, Blood dendritic cell antigen 2, BDCA-2, C-type lectin superfamily member 7, Dendritic lectin, CD303
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
10E6.1, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CLEC4C(170482)
一般說明
血液树突状细胞抗原2(BDCA-2;CD303)是II型C型凝集素,在浆细胞样树突状细胞(PDC)上表达,浆细胞样树突状细胞是在淋巴和非淋巴组织中发现的未成熟树突状细胞的子集。BDCA-2关键参与适应性和先天性免疫应答。它参与病原体的识别和内在化,但可能通过BCR样信号体的信号传导抑制PDC细胞中的TLR6信号传导和INF-1产生。PDC信号传导与多种炎性疾病(例如肉芽肿性淋巴结炎)有关。
免疫原
对应于人BDCA-2的带有GST标记的重组蛋白。
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹&IHC的抗BDCA-2抗体(克隆10E6.1)检测BDCA-2。
免疫组织化学分析: 一个代表性批次以1:50稀释度在人扁桃体组织中检测到BDCA-2。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
品質
通过蛋白质印迹法评估重组BDCA-2蛋白。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在10 µg重组BDCA-2蛋白上检测到BDCA-2。
標靶描述
观测分子量〜33 kDa。 在某些裂解物中,未表征的条带出现在〜25和〜31 kDa处。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
分析報告
对照
重组BDCA-2蛋白
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1