主要文件
MABF848
Sigma-Aldrich
抗EBI3抗体/ IL-35,克隆V1.4C4.22(中和)
clone V1.4C4.22, from mouse
别名:
EBI3/IL-35, IL-27B, Interleukin-27 subunit beta, IL-27 subunit beta, IL-27B, Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein homolog
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
V1.4C4.22, monoclonal
物種活性
mouse
技術
neutralization: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Ebi3(50498)
一般說明
EBI3/IL27B 是功能性细胞因子 Il-27 的 β 亚基。β 亚基是活性所必需的。IL-27 是哺乳动物先天免疫反应的关键细胞因子。IL-27 具有促炎和消炎活性。IL-27 调节 T 辅助细胞的发育以及向 TH1、TH2 和 TH17 效应细胞的分化。IL-27 在 B 细胞同种型转换中也很重要,它可以促进初始 CD4 细胞(而非记忆 CD4 细胞)的快速克隆扩增。IL-27 对肿瘤和癌细胞的抗肿瘤和抗血管生成活性也很重要。β 亚基 EBI3/IL27B 也是 IL-35 的成分,IL-35 是 IL-12α 和 IL-27B/EBI3 的异源二聚体。IL-35 在免疫抑制中起作用。IL-27 是一种分泌的细胞因子,因此 IL-27 β 亚基在细胞内表达,与内质网和膜囊泡相关,并且在细胞外也可作为成熟细胞因子的一部分被检测到。
特異性
克隆 V1.4H6.25(MABF836)用于体外 mIL-35 中和研究,克隆 V1.4C4.22(MABF848)用于体内 mIL-35 中和研究(Collison, L.W., et al. (2010).Nat. Immunol. 11(12):1093-1101)。
免疫原
对应于小鼠 EBI3/IL-35 的重组蛋白。
應用
中和分析:一个代表性批次在体外中和过程中检测到 EBI3/IL-35(Collison, L.W., et al. (2010).Nat. Immunol. 11(12):1093-1101)。
抗 EBI3 抗体/ IL-35,克隆 V1.4C4.22(中和)是针对 EBI3/IL-35 的抗体,用于蛋白质印迹,中和试验。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
品質
通过蛋白质印迹在重组 m-EBI3/IL-27 中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL 的该抗体在 1 µg 的重组 m-EBI3/IL-27 中检测到 EBI3/IL-35。
標靶描述
观测值〜25 kDa
外觀
在含有 PBS 且不含防腐剂的缓冲液中纯化的小鼠单克隆 IgG2bκ。
形式:纯化
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Nature immunology
Collison, LW; Chaturvedi, V; Henderson, AL; Giacomin, PR; Guy, C; Bankoti, J; Finkelstein et al.
Nature Immunology null
Naifu Wan et al.
Annals of translational medicine, 9(11), 926-926 (2021-08-06)
To explore the source, the role and the specific mechanism of IL-35 and its downstream molecules in the development of pulmonary hypertension. 8-10 weeks male mice were undergoing hypoxia combined with SU5416 (HySu) to establish a pulmonary hypertension (PH) model.