主要文件
MABF730
Sigma-Aldrich
抗-Foxp3抗体(小鼠),APC,克隆3G3
clone 3G3, 0.2 mg/mL, from mouse
别名:
Forkhead box protein P3, Scurfin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
Allophycocyanin conjugate
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3G3, monoclonal
物種活性
mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
濃度
0.2 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG1κ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Foxp3(20371)
一般說明
3G3抗体可与小鼠Foxp3反应,Foxp3是一种50-55 kDa的转录因子,是T细胞活性的中央调节剂,对调节性T细胞(Treg)的发育和功能至关重要。Foxp3在Treg细胞中以组成型高水平表达,Treg细胞被进一步鉴定为CD4+ CD25+。在静止的常规T细胞(CD4+ CD25-)中,Foxp3的表达受到限制,并且在TCR激活后仅在一小部分细胞中瞬时表达。然而,已经证明生长因子TGF-β诱导天然ïT细胞中Foxp3的表达,驱动它们发育成Foxp3+Treg,这被称为“诱导”或“适应性”Treg。这些细胞在表型上类似于所谓的“天然”Treg(CD4+ CD25高Foxp3+),其起源于胸腺并包含大多数Treg细胞。Treg对于维持外周耐受性至关重要,并且与自身免疫的发展有关。在流式细胞术中选择针对Foxp3抗原的抗体非常重要,因为可能会观察到高背景或非特异性染色的可能性。3G3抗体可用于小鼠和恒河猴细胞中Foxp3的细胞内检测。
免疫原
该抗体的免疫原信息为专有信息。
應用
研究类别
炎症 & 免疫学
该小鼠单克隆抗体抗Foxp3(小鼠),APC&克隆3G3经验证可用于流式细胞术检测Foxp3。
品質
通过亲和层析从组织培养上清液中纯化单克隆抗体。将纯化的抗体在最佳条件下偶联,并从制备物中除去未反应的染料。
流式细胞术分析:0.125 μg该抗体在一百万个C57BL/6脾细胞中检测到Foxp3。
外觀
分子排阻色谱法
纯化的小鼠单克隆抗体,溶于含10 mM NaH2PO4、150 mM NaCl、0.1%明胶(pH 7.2)和高达0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
建议将未稀释的产品储存在2-8°C下,并避免长时间暴露在光线下。请勿冷冻。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。