主要文件
MABF457
Sigma-Aldrich
抗-CD86(B7-2)抗体(小鼠),FITC,克隆GL-1
clone GL-1 (GL1), 0.5 mg/mL, from rat
别名:
T-lymphocyte activation antigen CD86, Activation B7-2 antigen, Early T-cell costimulatory molecule 1, ETC-1, CD86
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
生物源
rat
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GL-1 (GL1), monoclonal
物種活性
mouse
濃度
0.5 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG2aκ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Cd86(12524)
一般說明
GL-1抗体与小鼠CD86反应,也称为B7-2,一种80 kDa的细胞表面蛋白,是CD28的配体,CD28是T细胞受体(TCR)的共刺激受体。CD28还可以结合第二个B7配体CD80(B7-1)。CD80和CD86都在活化的B细胞和抗原呈递细胞上表达。这些配体触发CD28信号和TCR激活,以驱动T细胞增殖,诱导IL-2的高水平表达,赋予细胞凋亡抗性,增强T细胞毒性。B7配体和CD28之间的相互作用/共刺激信号提供了T细胞和B细胞或apc之间的重要通信,以协调适应性免疫反应。GL-1抗体可作为CD86在B细胞、巨噬细胞和树突状细胞上表达的标记物。
免疫原
该抗体的免疫原信息为专有信息。
應用
研究类别
炎症 & 免疫学
该大鼠单克隆抗体抗-CD86(B7-2)(小鼠)、FITC,克隆GL-1经验证可用于IHC、免疫荧光和流式细胞术中CD86(B7-2)的检测。
品質
通过亲和层析从组织培养上清液中纯化单克隆抗体。将纯化的抗体在最佳条件下偶联,并从制备物中除去未反应的染料。
流式细胞术分析:0.125 µg该抗体在一百万个C57Bl/6脾细胞中检测到CD86(B7-2)。
外觀
分子排阻色谱法
纯化的大鼠单克隆抗体,溶于含10 mM NaH2PO4、150 mM NaCl,0.1%明胶(pH 7.2)和最高0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
建议将未稀释的产品储存在2-8°C下,并避免长时间暴露在光线下。请勿冷冻。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。