Key Documents
MABE121
Sigma-Aldrich
抗-SMARCA4抗体,克隆20C3.2
clone 20C3.2, from mouse
别名:
Transcription activator BRG1, ATP-dependent helicase SMARCA4, BRG1-associated factor 190A, BAF190A, Mitotic growth and transcription activator, Protein BRG-1, Protein brahma homolog 1, SNF2-beta, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulato
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
20C3.2, monoclonal
物種活性
rat, human
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SMARCA4(6597)
一般說明
SMARCA4也被称为蛋白质BRG1和SNF2-β,除其他别名外,SMARCA4是属于SNF2/RAD54解旋酶家族的转录激活因子,并充当SWI/SNF ATP依赖性染色质重塑复合物家族的组分。BRG1包含4个感兴趣的域;溴结构域、解旋酶ATP结合结构域、解旋酶C末端结构域和HAS结构域。它是具有独特作用的几种不同复合物的组分,例如CREST-BRG1复合物,以钙依赖性方式调节启动子的激活,释放阻遏物复合物并募集激活物复合物。它也是nBAF和npBAF复合物的一部分,它们参与单核小体和核小体阵列的染色质重塑。作为SWI/SNF复合体的组成部分,SMARCA4在肿瘤抑制中具有作用,并已显示在肿瘤中存在时可调节细胞周期和分化。
免疫原
对应于人SMARCA4的带有GST标记的重组蛋白。
應用
抗SMARCA4抗体(克隆20C3.2)是用于检测SMARCA4(也称为转录激活因子BRG1、SNF2-β)的小鼠单克隆抗体,&已在WB、ICC中进行了验证。
研究子类别
染色质生物学
研究类别
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL该抗体在PC-12细胞裂解物中检测到SMARCA4。
免疫细胞化学分析:1 µg/mL的该抗体在HeLa和A431细胞中检测到SMARCA4。
品質
通过蛋白质印迹法在HeLa细胞核提取物中进行评价。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg HeLa核提取物中检测到SMARCA4。
標靶描述
观测分子量〜184 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
分析報告
对照
HeLa细胞核提取物
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1