主要文件
MABD396
Sigma-Aldrich
抗-Sortilin抗体,克隆4E3.1
clone 4E3.1, from mouse
别名:
Sortilin, 100 kDa NT receptor, Glycoprotein 95, Gp95, Neurotensin receptor 3, NT3, NTR3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.75
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4E3.1, monoclonal
物種活性
human, mouse
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SORT1(6272)
一般說明
Sortilin(UniProt Q99523;也称100 kDa NT受体、糖蛋白95、Gp95、神经紧张素受体3、NT3、NTR3)由人类SORT1(也称LDLCQ6、NT3)基因(基因ID 6272)编码。Sortlin属于一个以Vps10p结构域为特征的分选受体家族,该结构域可以创建一个具有十叶β螺旋桨的隧道腔,用于结合可溶性配体。该家族成员还包含一个短的胞质尾区,其中包含亚细胞分选接头蛋白的识别基序。据报道,Sortilin在HepG2细胞中以高亲和力结合反面高尔基体网络中的PCSK9。Sort1基因敲除小鼠表现出PCSK9血浆浓度的降低和PCSK9在肝细胞中的亚细胞定位改变。Sortilin也被发现在神经突中与APP共定位,并促进APP加工产生sAPPα,可能是通过优化APP作为α-分泌酶裂解的底物。Sortilin最初由信号肽(氨基酸1-33)和前肽(氨基酸34-77)序列产生,去除后产生成熟受体(氨基酸78-831),具有较大的腔内/细胞外(氨基酸78-555)部分、跨膜区(氨基酸756 -778)和短的胞质尾区(氨基酸779-831)。与其他两个家族成员(MPR和SorLA)类似,Sortilin既存在于细胞内囊泡膜上,也存在于质膜上。SORT1基因变异导致Sortilin表达改变,影响血清低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平,以及LDL-C数量性状位点6(LDLCQ6)水平和心肌梗死易感性。
特異性
预期与UniProt(Q99523)报告的所有三种剪接亚型反应。
免疫原
具有GST标签的重组人Sortilin C末端片段。
表位:C 端结构域。
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:250稀释液在人大脑皮层、结肠和肾脏组织切片中检测到Sortilin。
抗-Sortilin抗体,克隆4E3.1是抗Sortilin的抗体,用于蛋白质印迹、免疫组化(石蜡)。
研究子类别
囊泡运输
研究类别
干细胞研究
品質
通过蛋白质印迹在E13-14胚胎小鼠脑组织裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL的该抗体在10 µg E13-14胚胎小鼠脑裂解液中检测到Sortilin。
標靶描述
观测值〜92 kDa。由于糖基化作用,目标条带大小似乎大于83.86 kDa(亚型1)和69.17 kDa(亚型2)的计算分子量。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1