Key Documents
MABD122
Sigma-Aldrich
抗-CD73抗体(克隆AA60-E3-3)
clone AA60-E3-3, from mouse
别名:
5′-nucleotidase, 5′-NT, ecto-5′-nucleotidase
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AA60-E3-3, monoclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
mouse (immunogen homology)
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NT5E(4907)
一般說明
CD73,也称Ecto-5′-核苷酸酶,催化嘌呤 5′ 单核苷酸转化为核苷, 优选底物为AMP。该酶包含2个相同70-kD亚基组成的二聚体,该亚基由一个糖基磷脂酰肌糖键连接质膜的外表面。该酶可用作淋巴细胞分化的标志物,在B细胞和T细胞的亚群中表达。CD73也是未分化间充质干细胞的标志物,常用于鉴定干细胞群。
免疫原
全小鼠真皮淋巴管内皮细胞(DLEC)
應用
使用经验证可用于ICC、流式细胞术、蛋白质印迹 & IP.的该小鼠单克隆抗-CD73抗体(克隆AA60-E3-3)检测CD73。
研究子类别
间充质干细胞
研究类别
干细胞研究
研究表明该抗体可用于人脂肪间充质干细胞的免疫细胞化学应用。 一个独立实验室表明该抗体可用于HMEC-1细胞的蛋白质印迹应用。一个独立实验室表明该抗体可用于HMEC-1 的免疫沉淀应用。
品質
通过流式细胞术在人脂肪间充质干细胞中进行了评估。
流式细胞术分析:1 µg/mL的该抗体在1X10^6个人脂肪间充质干细胞中检测到CD73 。
標靶描述
计算分子量为63 kDa
聯結
替代:MABC668
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含有PBS和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
人脂肪间充质干细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Said A Goueli et al.
PloS one, 14(10), e0220094-e0220094 (2019-10-28)
The success of immunotherapy treatment in oncology ushered a new modality for treating a wide variety of cancers. However, lack of effect in some patients made it imperative to identify other pathways that are exploited by cancer cells to circumvent
David Tobys et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 22(1-2), 6-22 (2020-11-24)
In eukaryotic cells, clathrin-mediated endocytosis (CME) is a central pathway for the internalization of proteins from the cell surface, thereby contributing to the maintenance of the plasma membrane protein composition. A key component for the formation of endocytic clathrin-coated vesicles
Mahmoud Yousefifard et al.
Journal of stem cells & regenerative medicine, 18(2), 53-63 (2023-01-31)
Few studies are conducted on the efficacy of human adipose-derived stem cells (ADSCs) in spinal cord injury (SCI) management and electrophysiological changes in the spinal cord. Therefore, the present study aimed to determine the effect of ADSCs on neuropathic pain
商品
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.