主要文件
MABC1177
Sigma-Aldrich
抗 -Stat3b抗体(克隆516 G10H9)
clone 516 G10H9, from mouse
别名:
Signal transducer and activator of transcription 3b, Stat3b, Acute-phase response factor, spliced isoform 3, DNA-binding protein APRF, spliced isoform 3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
516 G10H9, monoclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
mouse (based on 100% sequence homology)
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... STAT3(6774)
一般說明
信号转导和转录激活因子3(UniProt P40763;也称为急性期反应因子、DNA结合蛋白 APRF)由人 STAT3(也称为 ADMIO、APRF、HIES)基因(基因 ID 6774)编码。STAT蛋白(1、2、3、4 、5 A、5B、6)构成了一个蛋白家族,该蛋白家族介导细胞因子和生长因子受体引发的信号事件。 在Jak 或受体酪氨酸激酶引起的Y705磷酸化时Stat3激活,从而导致Stat3 同源二聚化、核转位和靶基因转录。从构成来看,酪氨酸磷酸化的Stat3 涉及许多类型癌症的起始和进展,小鼠Stat3基因敲除在胚胎早期是致命的。Stat3有两种主要的可变剪接亚型,经典α亚型(UniProt P40763-1)中C末端55个氨基酸的序列(a.a. 716-770)是截短的,被 722个氨基酸的β亚型(UniProt P40763-3)中的7个氨基酸取代。酪氨酸磷酸化的Stat3β同源二聚体更稳定,更不容易去磷酸化,更容易结合DNA,并且核滞留时间明显长于pStat3α同源二聚体。
特異性
克隆516 G10H9可检测人/小鼠剪接亚型Stat3 β (UniProt P40763-3/P42227-2)中的C末端7-a.a.(CT7)序列,但是检测不到人/小鼠剪接亚型Stat3A(UniProt P40763-1/P42227-1)或人/小鼠剪接亚型Del-701(UniProt P40763-2/P42227-3)中的该序列。
免疫原
含有人Stat3b C末端7 a.a.(CT7)的线性肽。
表位:在Stat3 β C末端7 a.a.(CT7)。
應用
抗-Stat3b抗体(克隆516 G10H9)是针对Stat3b的抗体,用于蛋白质印迹、免疫沉淀。
研究子类别
转录因子
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
蛋白印迹分析:1 µg/mL 的代表性批次检测到0.3-100 ng 人Stat3β (a.a. 127–722),但是没有检测到Stat3α(a.a. 127–770)、GFP 融合蛋白(由美国得克萨斯州休斯顿贝勒医学院 David J. Tweardy博士提供)。
蛋白质印迹:一个代表性批次特异性地检测到Stat3β(a.a. 127–722)GFP融合蛋白,但是没有检测到缺乏Stat3β C末端 7-a.a. (CT7)序列的Stat3α(a.a. 127–770)或Stat3βΔCT7(a.a. 127–717)GFP融合蛋白(Bharadwaj, U., et al. (2014).Cancers (Basel).6(4):2012-2034)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次特异性地使Stat3β(a.a. 127–722)GFP融合蛋白免疫沉淀,但是没有使在MEF中外源表达的、缺乏内源性鼠Stat3的Stat3α(a.a. 127–770)GFP融合蛋白免疫沉淀(Bharadwaj, U., et al. (2014).Cancers (Basel).6(4):2012-2034)。
品質
通过蛋白质印迹法评估重组人Stat3β GFP融合蛋白。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体检测到0.5 µg的人Stat3β(a.a. 127–722)GFP 融合蛋白。
標靶描述
计算分子量为83.13 kDa。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1