Key Documents
MAB8258
Sigma-Aldrich
抗-甲型流感病毒抗体,核蛋白,克隆A3
clone A3, Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
A3, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunofluorescence: suitable
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
特異性
对甲型流感病毒核蛋白具有特异性。 使用N2/N3型Flu A毒株观察到更强的反应性。未见与乙型流感病毒或其他呼吸道病毒的交叉反应性。
免疫原
甲型流感
表位:核蛋白
應用
使用经验证可用于IF的抗甲型流感病毒抗体(核蛋白,克隆A3)检测甲型流感病毒。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
间接免疫荧光法
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
外觀
形式:纯化
纯化蛋白A
蛋白A纯化的小鼠免疫球蛋白,溶于20 mM磷酸钠、250 mM NaCl(pH.7.6)中,含0.1%叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
自发运之日起,在2–8°C条件下可稳定保存1年。为了最大程度地回收产品,需在融化后和取下盖子之前将原始样品管进行离心。
分析報告
对照
流感病毒对照玻片,目录号5010-5
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Partial protection against H5N1 influenza in mice with a single dose of a chimpanzee adenovirus vector expressing nucleoprotein.
Soumitra Roy,Gary P Kobinger,Jianping Lin,Joanita Figueredo,Roberto Calcedo,Darwyn Kobasa et al.
Vaccine null
Hannes Bucher et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 357(3), 606-618 (2016-03-27)
Viral infections trigger exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and tiotropium, a M3 receptor antagonist, reduces exacerbations in patients by unknown mechanisms. In this report, we investigated whether tiotropium has anti-inflammatory effects in mice exposed to cigarette smoke (CS)
Hongbin Wang et al.
Cell discovery, 4, 14-14 (2018-04-06)
Iron is an essential nutrient for cell survival and is crucial for DNA replication, mitochondrial function and erythropoiesis. However, the immunological role of iron in viral infections has not been well defined. Here we found the iron salt ferric ammonium
Enhancing the reproducibility of serological methods used to evaluate immunogenicity of pandemic H1N1 influenza vaccines-an effective EU regulatory approach.
Ralf Wagner,Constanze Gopfert,Joanna Hammann,Britta Neumann,John Wood,Robert Newman et al.
Vaccine null
Evolution of H3N2 influenza virus in a guinea pig model.
Long, J; Bushnell, RV; Tobin, JK; Pan, K; Deem, MW; Nara, PL; Tobin, GJ
Testing null