無性繁殖
142, monoclonal
物種活性
mouse, vertebrates, human
物種活性(以同源性預測)
rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RELN(5649)
一般說明
大脑皮层的高度分层结构是通过神经元细胞迁移的模式建立的。第一步是创建原始层,即由放射状神经胶质细胞和最早产生的神经元组成的前皮质板。这些神经元中有Cajal-Retzius神经元。在下一步中,前皮质板分裂成Cajal-Retzius神经元所在的浅层(边缘)区域和形成神经元的深亚板。从亚板迁移的神经元形成皮质板。这种迁移发生在放射状神经胶质纤维上。
小鼠中的reeler突变体在整个大脑和小脑皮质中显示出异常的细胞迁移模式。前皮质板正常形成,神经元在心室区的正确时间分化。然而,与其在皮质板中形成神经元的正常“由内而外”排列,较老的神经元被发现距离心室区最远,而较年轻的神经元根本不会迁移得很远。reeler大脑皮层与野生型小鼠的大脑皮层相反。
reeler小鼠的缺陷似乎在于Cajal-Retzius细胞产生细胞外基质蛋白(D′Arcangelo et al., 1995, Nature 374:719-723.; Ogawa et al., 1995 Neuron 14:899-912.)这种388kDa蛋白是由野生型小鼠生成的,而不是由reeler突变体生成的。人们认为,这种Reelin蛋白对于将迁移的神经元定位在皮质板内至关重要(图1)。在没有Reelin的情况下,迁移的神经元将“丢失”,并且皮质板将异常。我们尚不知道Reelin告知细胞有关其位置的机制,细胞对Reelin的反应方式以及为什么缺少Reelin会产生“倒置”板的机制。但是,对reeler基因编码的蛋白质的鉴定应使我们能够开始这些研究。
小鼠中的reeler突变体在整个大脑和小脑皮质中显示出异常的细胞迁移模式。前皮质板正常形成,神经元在心室区的正确时间分化。然而,与其在皮质板中形成神经元的正常“由内而外”排列,较老的神经元被发现距离心室区最远,而较年轻的神经元根本不会迁移得很远。reeler大脑皮层与野生型小鼠的大脑皮层相反。
reeler小鼠的缺陷似乎在于Cajal-Retzius细胞产生细胞外基质蛋白(D′Arcangelo et al., 1995, Nature 374:719-723.; Ogawa et al., 1995 Neuron 14:899-912.)这种388kDa蛋白是由野生型小鼠生成的,而不是由reeler突变体生成的。人们认为,这种Reelin蛋白对于将迁移的神经元定位在皮质板内至关重要(图1)。在没有Reelin的情况下,迁移的神经元将“丢失”,并且皮质板将异常。我们尚不知道Reelin告知细胞有关其位置的机制,细胞对Reelin的反应方式以及为什么缺少Reelin会产生“倒置”板的机制。但是,对reeler基因编码的蛋白质的鉴定应使我们能够开始这些研究。
特異性
Reelin。该表位在氨基酸164和189之间。
免疫原
表位:a.a.164-189
重组reelin氨基酸40-189。
應用
研究子类别
生长锥&轴突引导
生长锥&轴突引导
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白质印迹:
1:250-1:500,在蛋白质印迹中,reelin显示为〜400 - 450、300和180 - 200 kDa′的三个条带。
免疫组织化学:
1:250-1:500,4% PFA固定组织。一个先前批次的该抗体被用于IH。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
1:250-1:500,在蛋白质印迹中,reelin显示为〜400 - 450、300和180 - 200 kDa′的三个条带。
免疫组织化学:
1:250-1:500,4% PFA固定组织。一个先前批次的该抗体被用于IH。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
该抗-Reelin抗体, a.a.164-189 mreelin,克隆142经验证可用于IH、WB检测Reelin。
品質
通过蛋白质印迹法对小鼠脑裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次以1:1000稀释度在10 μg小鼠脑裂解物中检测到Reelin。
蛋白质印迹分析:
该批次以1:1000稀释度在10 μg小鼠脑裂解物中检测到Reelin。
標靶描述
在蛋白质印迹中,reelin可以显示为〜400 - 450、300和180 - 200 kDa′的三个条带。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1,溶于含0.02 M磷酸盐缓冲液、0.25 M NaCl和0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起以未稀释的等分试样形式,在2-8ºC可稳定保存6个月。
分析報告
对照
小鼠肝脏或肾脏
小鼠肝脏或肾脏
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Changes in cell migration and survival in the olfactory bulb of the pcd/pcd mouse.
J Valero, E Weruaga, A R Murias, J S Recio, G G Curto, C Gomez, J R Alonso
Developmental neurobiology null
K Tsamis et al.
The International journal of neuroscience, 117(1), 25-46 (2007-03-17)
Reelin is a secreted glycoprotein with a crucial role in development of the Central Nervous System. In adults, its function remains unclear but it may be involved in the modulation of synaptic plasticity. Having in mind this possible property of
Brian R Mullen et al.
ASN neuro, 5(1), e00106-e00106 (2013-01-10)
Genetic and environmental factors are both likely to contribute to neurodevelopmental disorders, including ASDs (autism spectrum disorders). In this study, we examined the combinatorial effect of two factors thought to be involved in autism--reduction in the expression of the extracellular
Polymicrogyria includes fusion of the molecular layer and decreased neuronal populations but normal cortical laminar organization.
Judkins, AR; Martinez, D; Ferreira, P; Dobyns, WB; Golden, JA
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology null
Transcriptomal comparison of human dermal lymphatic endothelial cells ex vivo and in vitro.
Wick, N; Saharinen, P; Saharinen, J; Gurnhofer, E; Steiner, CW; Raab, I; Stokic et al.
Physiological Genomics null